MilliporeSigma
AMBH303C5772
Ambeed, Inc.
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Seleccione un Tamaño
100 MG
$21.85
250 MG
$27.60
1 G
$50.60
5 G
$201.25
Referencia (SKU) del distribuidor: A313694-100MG
$21.85
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$21.85
250 MG
$27.60
1 G
$50.60
5 G
$201.25
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A313694-100MG
$21.85
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 1,2,3,4-tetrahydro-6-isoquinolinyl ether
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-12-10-3-2-9-7-11-5-4-8(9)6-10/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3
Clave InChI
YYTAYINRPUJPNH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Form: liquid or solid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42923-77-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)