MilliporeSigma
AMBH303C55D6
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.57
Número MDL:
Iupac Name
3-chloro-2-methoxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H5ClF3NO/c1-13-6-5(8)4(2-3-12-6)7(9,10)11/h2-3H,1H3
Clave InChI
BTQBEVHCKDNJMM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227563-79-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)