MilliporeSigma
AMBH303C51B8
Ambeed, Inc.
3-Isopropylmorpholine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$20.70
250 MG
$33.35
1 G
$119.60
Referencia (SKU) del distribuidor: A229222-100MG
$20.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$20.70
250 MG
$33.35
1 G
$119.60
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
129.2
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A229222-100MG
$20.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-isopropylmorpholine
Inchi Code
1S/C7H15NO/c1-6(2)7-5-9-4-3-8-7/h6-8H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
ICNOQWMTDGMVGW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/927802-40-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)