MilliporeSigma
AMBH303C480E
Ambeed, Inc.
1,4-Bis(7-chloroquinolin-4-yl)piperazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
409.32
Número MDL:
Iupac Name
7-chloro-4-[4-(7-chloro-4-quinolinyl)-1-piperazinyl]quinoline
Inchi Code
1S/C22H18Cl2N4/c23-15-1-3-17-19(13-15)25-7-5-21(17)27-9-11-28(12-10-27)22-6-8-26-20-14-16(24)2-4-18(20)22/h1-8,13-14H,9-12H2
Clave InChI
XSMHXIXQAIQGTD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31502-87-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)