MilliporeSigma
AMBH303C478A
Ambeed, Inc.
2-Methyloctahydro-1H-pyrazino[1,2-a]pyrazine trihydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$26.45
250 MG
$40.25
Referencia (SKU) del distribuidor: A135528-100MG
$26.45
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$26.45
250 MG
$40.25
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
264.63
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A135528-100MG
$26.45
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-methyloctahydro-2H-pyrazino[1,2-a]pyrazine trihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3.3ClH/c1-10-4-5-11-3-2-9-6-8(11)7-10;;;/h8-9H,2-7H2,1H3;3*1H
Clave InChI
JUMKBBXIMDOSTJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1883347-27-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)