MilliporeSigma
AMBH303C458B
Ambeed, Inc.
Pyrrolo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
162.15
Número MDL:
Iupac Name
pyrrolo[1,2-b]pyridazine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-4-7-2-1-3-9-10(7)5-6/h1-5H,(H,11,12)
Clave InChI
SLVBZCDHIKVNNN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/118768-13-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)