MilliporeSigma
AMBH303C4524
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
259.71
MDL number:
Iupac Name
ethyl 6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14FNO2.ClH/c1-2-16-12(15)11-10-4-3-9(13)7-8(10)5-6-14-11;/h3-4,7,11,14H,2,5-6H2,1H3;1H
InChI key
AOYJLIMBQWIAAP-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1822454-85-2.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1822454-85-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)