MilliporeSigma
AMBH2D700959
Ambeed, Inc.
(2-Bromo-5-methoxyphenyl)methanamine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$60.95
250 MG
$73.60
1 G
$113.85
Referencia (SKU) del distribuidor: A177334-100MG
$60.95
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$60.95
250 MG
$73.60
1 G
$113.85
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
216.08
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A177334-100MG
$60.95
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(2-bromo-5-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
Clave InChI
PWFPLVSPVFJSSZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887581-09-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)