MilliporeSigma
AMBH2D7007FF
Ambeed, Inc.
6-Amino-4-methylnicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
Número MDL:
Iupac Name
6-amino-4-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-5-2-7(9)10-4-6(5)3-8/h2,4H,1H3,(H2,9,10)
Clave InChI
WOQVCAIIMZEFGA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179555-10-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)