MilliporeSigma
AMBH2D700729
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-5-ethylpyrimidin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.05
Número MDL:
Iupac Name
4,6-dichloro-5-ethyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H7Cl2N3/c1-2-3-4(7)10-6(9)11-5(3)8/h2H2,1H3,(H2,9,10,11)
Clave InChI
RFDSRYRJLQXWBR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6343-68-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)