MilliporeSigma
AMBH2D6FF5E9
Ambeed, Inc.
1-Phenylpiperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.26
Número MDL:
Iupac Name
1-phenyl-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c14-12(15)10-6-8-13(9-7-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,10H,6-9H2,(H,14,15)
Clave InChI
IXLCEJNZWAYHPL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94201-40-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)