MilliporeSigma
AMBH2D6FE2B9
Ambeed, Inc.
1-(5-Chloro-1H-indol-3-yl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.63
Número MDL:
Iupac Name
1-(5-chloro-1H-indol-3-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-6(13)9-5-12-10-3-2-7(11)4-8(9)10/h2-5,12H,1H3
Clave InChI
LEUBXJIHEAWOHZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51843-24-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)