MilliporeSigma
AMBH2D6FDC8F
Ambeed, Inc.
2-Fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
140.11
Número MDL:
Iupac Name
2-fluoro-6-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5FO2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-4,10H
Clave InChI
FZIBGCDUHZBOLA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38226-10-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)