MilliporeSigma
AMBH2D6FD83C
Ambeed, Inc.
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Seleccione un Tamaño
250 MG
$18.40
1 G
$43.70
5 G
$123.05
10 G
$241.50
25 G
$602.60
Referencia (SKU) del distribuidor: A203381-250MG
$18.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$18.40
1 G
$43.70
5 G
$123.05
10 G
$241.50
25 G
$602.60
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A203381-250MG
$18.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3F3IN/c7-6(8,9)5-3-4(10)1-2-11-5/h1-3H
Clave InChI
OYQSAEIWDLIZHC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/590371-73-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)