MilliporeSigma
AMBH2D6FD730
Ambeed, Inc.
3-N-Boc-Amino-epsilon-caprolactam
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.29
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-oxoazepan-4-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-8-5-4-6-12-9(14)7-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)(H,13,15)
Clave InChI
OSAXWHKEQRUBFV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179686-45-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)