MilliporeSigma
AMBH2D6FBE12
Ambeed, Inc.
4-Methoxyfuro[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$37.95
Referencia (SKU) del distribuidor: A101161-100MG
$37.95
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$37.95
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.15
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A101161-100MG
$37.95
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Iupac Name
4-methoxyfuro[3,2-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O4/c1-13-7-6-4(9-3-10-7)2-5(14-6)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
BFINEDABYOVUMR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1431412-19-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)