MilliporeSigma
AMBH2D6FB203
Ambeed, Inc.
4-Cyclopropyl-1H-pyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
108.14
Número MDL:
Iupac Name
4-cyclopropyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C6H8N2/c1-2-5(1)6-3-7-8-4-6/h3-5H,1-2H2,(H,7,8)
Clave InChI
FHHRJUAWRYSTJL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90253-21-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)