AMBH2D6FA6FC
Ambeed, Inc.
2-Bromothiazole-5-methanol
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
Iupac Name
(2-bromo-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C4H4BrNOS/c5-4-6-1-3(2-7)8-4/h1,7H,2H2
Clave InChI
DWNJWSPPORNJGV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)