MilliporeSigma
AMBH2D6FA359
Ambeed, Inc.
2,2-Dimethylpiperidin-4-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.65
Número MDL:
Iupac Name
2,2-dimethyl-4-piperidinone hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO.ClH/c1-7(2)5-6(9)3-4-8-7;/h8H,3-5H2,1-2H3;1H
Clave InChI
WFLSRZDZQPQMBM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1303968-37-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)