MilliporeSigma
AMBH2D6F9B90
Ambeed, Inc.
Bis-PEG5-acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$19.55
250 MG
$26.45
1 G
$67.85
5 G
$250.70
10 G
$389.85
25 G
$698.05
Referencia (SKU) del distribuidor: A133535-100MG
$19.55
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$19.55
250 MG
$26.45
1 G
$67.85
5 G
$250.70
10 G
$389.85
25 G
$698.05
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
338.36
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A133535-100MG
$19.55
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4,7,10,13,16-pentaoxanonadecane-1,19-dioic acid
Inchi Code
1S/C14H26O9/c15-13(16)1-3-19-5-7-21-9-11-23-12-10-22-8-6-20-4-2-14(17)18/h1-12H2,(H,15,16)(H,17,18)
Clave InChI
VRTJBJNTMHDBAI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/439114-13-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)