MilliporeSigma
AMBH2D6F8D2B
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Seleccione un Tamaño
250 MG
$55.20
1 G
$74.75
5 G
$224.25
Referencia (SKU) del distribuidor: A148858-250MG
$55.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$55.20
1 G
$74.75
5 G
$224.25
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.48
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A148858-250MG
$55.20
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
6-chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4ClIN2/c8-5-1-2-7-10-3-6(9)11(7)4-5/h1-4H
Clave InChI
IHTZNIKMBKFWHV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885275-59-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)