AMBH2D6F88B3
Ambeed, Inc.
2,6-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A269469-250MG
$14.95
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A269469-250MG
$14.95
Iupac Name
2,6-difluoro-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-5-3-2-4(9)6(7(5)10)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
YYZBRPSJLASNKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)