MilliporeSigma
AMBH2D6F879D
Ambeed, Inc.
7-Methoxy-7-oxoheptanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
174.2
Número MDL:
Iupac Name
7-methoxy-7-oxoheptanoic acid
Inchi Code
1S/C8H14O4/c1-12-8(11)6-4-2-3-5-7(9)10/h2-6H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
YOLQOHRXBGFZED-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/20291-40-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/20291-40-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)