AMBH2D6F85E0
Ambeed, Inc.
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A100270-100MG
$39.10
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A100270-100MG
$39.10
Iupac Name
methyl 2,2-dimethyl-3-oxopropanoate
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-6(2,4-7)5(8)9-3/h4H,1-3H3
Clave InChI
XFKYUMYFILZJGG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)