AMBH2D6F6F89
Ambeed, Inc.
3-Hydroxyisonicotinonitrile
About This Item
Iupac Name
3-hydroxyisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N2O/c7-3-5-1-2-8-4-6(5)9/h1-2,4,9H
Clave InChI
WHPBWFPVRFLVMZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/87032-82-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)