MilliporeSigma
AMBH2D6F6E65
Ambeed, Inc.
Potassium (2,2-dimethylprop-1-yl)trifluoroborate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.05
Número MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(neopentyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C5H11BF3.K/c1-5(2,3)4-6(7,8)9;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
Clave InChI
QPXOGXAOXXGHLX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1150655-02-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)