MilliporeSigma
AMBH2D6F599A
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
270.99
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-nitro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H2BrF3N2O2/c7-5-4(6(8,9)10)1-3(2-11-5)12(13)14/h1-2H
Clave InChI
WHTGDIMWBUVWJS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956104-42-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)