AMBH2D6F596A
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
About This Item
Iupac Name
3-fluoro-4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C11H16FN3/c1-14-4-6-15(7-5-14)11-3-2-9(13)8-10(11)12/h2-3,8H,4-7,13H2,1H3
Clave InChI
GOPUCAPKOUZKPS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/221198-99-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)