MilliporeSigma
AMBH2D6F58E1
Ambeed, Inc.
2,5-Dibromo-1-chloro-3-fluorobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
288.34
Número MDL:
Iupac Name
2,5-dibromo-1-chloro-3-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C6H2Br2ClF/c7-3-1-4(9)6(8)5(10)2-3/h1-2H
Clave InChI
BNUYHYKELVQSHM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000572-88-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)