AMBH2D6F5816
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-hydroxypyrazine-2-carboxamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A122172-100MG
$36.80
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A122172-100MG
$36.80
Iupac Name
6-chloro-3-hydroxy-2-pyrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C5H4ClN3O2/c6-2-1-8-5(11)3(9-2)4(7)10/h1H,(H2,7,10)(H,8,11)
Clave InChI
XERRFWUVFFKJNT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)