MilliporeSigma
AMBH2D6F5813
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-methylpicolinonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
$39.10
250 MG
$60.95
1 G
$73.60
5 G
$227.70
Referencia (SKU) del distribuidor: A155336-100MG
$39.10
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$39.10
250 MG
$60.95
1 G
$73.60
5 G
$227.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.03
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A155336-100MG
$39.10
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-bromo-5-methyl-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c1-5-2-6(8)7(3-9)10-4-5/h2,4H,1H3
Clave InChI
WGKYSFRFMQHMOF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/474824-78-7.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)