MilliporeSigma
AMBH2D6F56A7
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-5-iodonicotinate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$11.50
250 MG
$13.80
1 G
$27.60
Referencia (SKU) del distribuidor: A248967-100MG
$11.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$11.50
250 MG
$13.80
1 G
$27.60
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
278.05
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A248967-100MG
$11.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 2-amino-5-iodonicotinate
Inchi Code
1S/C7H7IN2O2/c1-12-7(11)5-2-4(8)3-10-6(5)9/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
Clave InChI
HUTQNYUTHDVISB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1227048-78-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)