MilliporeSigma
AMBH2D6F508D
Ambeed, Inc.
8-Fluoro-1-tetralone
Seleccione un Tamaño
25 MG
$278.30
50 MG
$480.70
100 MG
$807.30
250 MG
$1,375.40
Referencia (SKU) del distribuidor: A144625-25MG
$278.30
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
$278.30
50 MG
$480.70
100 MG
$807.30
250 MG
$1,375.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.18
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A144625-25MG
$278.30
Se envía en 14 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
8-fluoro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
Inchi Code
1S/C10H9FO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1,3,5H,2,4,6H2
Clave InChI
RYMWBQHSBRCBQV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to Pale-yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/628731-58-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)