MilliporeSigma
AMBH2D6F4FB4
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 5-oxo-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$26.45
250 MG
$42.55
1 G
$93.15
5 G
$453.10
10 G
$830.30
25 G
$1,642.20
Referencia (SKU) del distribuidor: A220932-100MG
$26.45
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$26.45
250 MG
$42.55
1 G
$93.15
5 G
$453.10
10 G
$830.30
25 G
$1,642.20
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A220932-100MG
$26.45
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
(1S,4S)-tert-butyl 5-oxo-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-7-4-8(12)5-9(7)13/h7-8H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
YGENGNQEVDONGO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/198835-06-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)