MilliporeSigma
AMBH2D6F4CB3
Ambeed, Inc.
1-Methyl-1,4-diazepan-5-one
Seleccione un Tamaño
250 MG
$33.35
1 G
$66.70
5 G
$233.45
Referencia (SKU) del distribuidor: A107331-250MG
$33.35
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$33.35
1 G
$66.70
5 G
$233.45
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
128.17
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A107331-250MG
$33.35
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-methyl-1,4-diazepan-5-one
Inchi Code
1S/C6H12N2O/c1-8-4-2-6(9)7-3-5-8/h2-5H2,1H3,(H,7,9)
Clave InChI
FZYSZYWKHFCLSF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5441-40-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)