AMBH2D6F4B44
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-2-methyl-5-nitrobenzoate
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A297434-250MG
$14.95
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A297434-250MG
$14.95
Iupac Name
methyl 3-bromo-2-methyl-5-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrNO4/c1-5-7(9(12)15-2)3-6(11(13)14)4-8(5)10/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KHYSOGYKNCNXIS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)