MilliporeSigma
AMBH2D6F43A9
Ambeed, Inc.
Methyl 3-amino-5-iodo-2-thiophenecarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.09
Número MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-5-iodo-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H6INO2S/c1-10-6(9)5-3(8)2-4(7)11-5/h2H,8H2,1H3
Clave InChI
UCHQIMLGNJWRBI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/942589-45-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)