AMBH2D6F4263
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-isopropylthiazole
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A184181-100MG
$19.55
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A184181-100MG
$19.55
Iupac Name
2-bromo-5-isopropyl-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C6H8BrNS/c1-4(2)5-3-8-6(7)9-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
NUQPBEKNGDTVLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)