MilliporeSigma
AMBH2D6F3689
Ambeed, Inc.
4-Bromo-N-methylpyrimidin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.03
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-N-methyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H6BrN3/c1-7-5-8-3-2-4(6)9-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9)
Clave InChI
ZODAKPDTWGOEAC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1209458-16-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)