AMBH2D6F35AE
Ambeed, Inc.
5-(2-Methoxyethoxy)pyrazin-2-amine
About This Item
Iupac Name
5-(2-methoxyethoxy)-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C7H11N3O2/c1-11-2-3-12-7-5-9-6(8)4-10-7/h4-5H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
Clave InChI
HSTCWHJDAUIMAJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/710322-71-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)