AMBH2D6F33D6
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A230495-100MG
$20.70
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A230495-100MG
$20.70
Iupac Name
6-fluoro-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C10H12FN/c1-7-2-3-8-6-9(11)4-5-10(8)12-7/h4-7,12H,2-3H2,1H3
Clave InChI
BDCCXYVTXRUGAN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)