MilliporeSigma
AMBH2D6F28E3
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzoate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$31.05
250 MG
$44.85
1 G
$80.50
5 G
$211.60
Referencia (SKU) del distribuidor: A100789-100MG
$31.05
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$31.05
250 MG
$44.85
1 G
$80.50
5 G
$211.60
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
276.04
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A100789-100MG
$31.05
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
methyl 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrNO5/c1-15-8(12)5-2-4(9)3-6(7(5)11)10(13)14/h2-3,11H,1H3
Clave InChI
YGVJGAVKLPOPMS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91983-31-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)