AMBH2D6F0C47
Ambeed, Inc.
4-Bromoquinoline-6-carbonitrile
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A106111-100MG
$35.65
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A106111-100MG
$35.65
Iupac Name
4-bromo-6-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5BrN2/c11-9-3-4-13-10-2-1-7(6-12)5-8(9)10/h1-5H
Clave InChI
GFHZKMVPIQRHHT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)