MilliporeSigma
AMBH2D6EF03C
Ambeed, Inc.
Methyl 6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.58
Número MDL:
Iupac Name
methyl 6-chloro-4-(trifluoromethyl)nicotinate
Inchi Code
1S/C8H5ClF3NO2/c1-15-7(14)4-3-13-6(9)2-5(4)8(10,11)12/h2-3H,1H3
Clave InChI
CFJDLJIDLYBQQY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/261635-79-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)