MilliporeSigma
AMBH2D6EDA87
Ambeed, Inc.
3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)butanoic acid
Seleccione un Tamaño
250 MG
$12.65
1 G
$16.10
5 G
$35.65
10 G
$64.40
25 G
$158.70
Referencia (SKU) del distribuidor: A317388-250MG
$12.65
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
$12.65
1 G
$16.10
5 G
$35.65
10 G
$64.40
25 G
$158.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.24
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A317388-250MG
$12.65
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H17NO4/c1-6(5-7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)
Clave InChI
PYNDHEONPQYIAN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52815-19-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)