MilliporeSigma
AMBH2D6ECF48
Ambeed, Inc.
7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$60.95
250 MG
$138.00
1 G
$277.15
5 G
$1,121.25
Referencia (SKU) del distribuidor: A180235-100MG
$60.95
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$60.95
250 MG
$138.00
1 G
$277.15
5 G
$1,121.25
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.19
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A180235-100MG
$60.95
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-7-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-11-7-2-3-8-9(6-7)12-5-4-10-8/h2-3,6,10H,4-5H2,1H3
Clave InChI
SHPHWZPKRWHBKE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/93735-22-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/93735-22-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)