MilliporeSigma
AMBH2D6ECF17
Ambeed, Inc.
H-DL-Trp(7-Br)-OH
Seleccione un Tamaño
100 MG
$87.40
250 MG
$162.15
1 G
$443.90
Referencia (SKU) del distribuidor: A174204-100MG
$87.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$87.40
250 MG
$162.15
1 G
$443.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.12
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A174204-100MG
$87.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
7-bromotryptophan
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O2/c12-8-3-1-2-7-6(5-14-10(7)8)4-9(13)11(15)16/h1-3,5,9,14H,4,13H2,(H,15,16)
Clave InChI
VMMOOBBCGTVDGP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/852391-45-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)