MilliporeSigma
AMBH2D6EC970
Ambeed, Inc.
4-Chloro-2-methoxyaniline hydrochloride
Seleccione un Tamaño
1 G
$29.90
5 G
$101.20
10 G
$172.50
Referencia (SKU) del distribuidor: A383566-1G
$29.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
$29.90
5 G
$101.20
10 G
$172.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.06
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: A383566-1G
$29.90
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-chloro-2-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO.ClH/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;/h2-4H,9H2,1H3;1H
Clave InChI
ZWGTWKFPYRUXKT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/861299-14-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)