AMBH2D6EC58D
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A103010-250MG
$33.35
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A103010-250MG
$33.35
Iupac Name
5-methoxy-1-methyl-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C9H10N2O/c1-11-6-10-8-5-7(12-2)3-4-9(8)11/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
HQACNRVQEIYCKZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)