AMBH2D6EC2F9
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-methylpyrimidin-4-ol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: A326832-100MG
$17.25
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: A326832-100MG
$17.25
Iupac Name
5-bromo-2-methyl-4-pyrimidinol
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c1-3-7-2-4(6)5(9)8-3/h2H,1H3,(H,7,8,9)
Clave InChI
WXBZTJGZVILJIA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)